Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlzubehör Nitril Dichtung für Thermocanteen 50680-1,5 und 3 L
Artikelnummer. 30284914
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284914 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284914 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 501461534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.73 €
    7.50 € / 1 Stück
    Sparen 1.23 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Edelstahl-Zubehör-Nitrildichtung für Thermoskannen 50680-1,5 und 3 L. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Behälterverschluss
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl