missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, AISI 303, S30300, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Stainless Steel, AISI 303, S30300, Ø38x40mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Oxygen/Arsenic/Niobium/Tin/Tungsten/Phosphorus/Carbon/Nitrogen/Vanadium/Cobalt/Sulfur/Molybdenum/Silicon/Copper/Manganese/Nickel/Chromium/Bismuth/Cadmium/Lead/Antimony/Magnesium/Selenium/Hydrogen/Tantalum/Zinc/Zirconium/Aluminium/Calcium/Titanium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0012 %/Oxygen 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Niobium 0.015 %/Tin 0.015 %/Tungsten 0.029 %/Phosphorus 0.033 %/Carbon 0.046 %/Nitrogen 0.069 %/Vanadium 0.072 %/Cobalt 0.14 %/Sulfur 0.35 %/Molybdenum 0.42 %/Silicon 0.47 %/Copper 0.61 %/Manganese 1.55 %/Nickel 8.12 %/Chromium 17.2 %/Bismuth (<1) ppm/Cadmium (<1) ppm/Lead (<1) ppm/Antimony (<10) ppm/Magnesium (<10) ppm/Selenium (<10) ppm/Hydrogen (<20) ppm/Tantalum (<50) ppm/Zinc (<50) ppm/Zirconium (<50) ppm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur