Learn More
Stainless Steel, AISI 310, S31000, ARMI∣MBH
Beschreibung
Stainless Steel, AISI 310, S31000
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Antimony, Arsenic, Boron, Calcium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Lead, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Selenium, Silicon, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zinc, Zirconium |
| Menge | 1 Ea. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Form | Disc |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron: 0.0012%, Zirconium: 0.002%, Arsenic: 0.003%, Oxygen: 0.004%, Tin: 0.005%, Niobium: 0.007%, Tantalum: 0.007%, Aluminium: 0.015%, Carbon: 0.047%, Nitrogen: 0.056%, Cobalt: 0.067%, Phosphorus: 0.0795%, Molybdenum: 0.142%, Copper: 0.146%, Vanadium: 0.146%, Silicon: 0.434%, Manganese: 1.17%, Tungsten: 12%, Nickel: 20.1%, Chromium: 24.5%, Titanium: 31%, Lead: <0.001%, Magnesium: <0.002%, Antimony: 0.001%, Selenium: 0.001%, Zinc: 0.001%, Calcium: 0.002% |