Learn More
Heinz Herenz Allergie-Lanzetten aus Edelstahl mit speziell entwickelter kleiner Spitze
Artikelnummer. 15780158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Lanzetten
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15780158 200 Lanzetten 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15780158 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1110106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.37 €
    9.89 € / 200 Stück
    Sparen 4.48 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Allergie-Lanzetten, hergestellt in Deutschland. Aus Edelstahl, mit speziell entwickelter kleiner Spitze.
Unsere Blut- und Allergielanzetten sind aus rostfreiem Chromstahl gefertigt und nickelfrei.
  • Jede Lanzette ist einzeln steril verpackt, sodass sie schnell und einfach von Hand angewendet werden kann.
  • Die Blutlanzette gewährleistet einen ausgezeichneten Blutfluss.
  • Zudem verfügt es über eine etwa 2,9 mm lange, asymmetrische Spitze, was die Blutentnahme vereinfacht und die Schmerzen deutlich reduziert.
  • Die Spitze der Allergie-Lanzette ist besonders fein, etwa 0,9 mm. Dadurch werden unerwünschte Blutungen verhindert.
  • Alle Lanzetten haben eine transparente Verschlussfolie. Dies bietet optimale Sicherheit beim Auspacken, da die Spitze sichtbar ist.
Bitte beachten Sie:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Bei einer Temperatur von 15 °C °bis 30 °C °und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 % lagern.
  • Die Blutlanzetten sind gammasterilisiert und steril gemäß DIN EN 5561.
Spezifikation
Material Edelstahl verchromt
Menge 200 Lanzetten
Sterilität Steril
Produkttyp Lanzette
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.