missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Alloy C-350, K93540, ARMI∣MBH
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Stainless Steel, Alloy C-350, K93540, Ø38x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxygen/Nitrogen/Boron/Niobium/Phosphorus/Carbon/Zirconium/Tungsten/Vanadium/Manganese/Silicon/Copper/Chromium/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Cobalt/Nickel/Tin/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxygen 0.0005 %/Nitrogen 0.001 %/Boron 0.0032 %/Niobium 0.004 %/Phosphorus 0.004 %/Carbon 0.0059 %/Zirconium 0.008 %/Tungsten 0.01 %/Vanadium 0.01 %/Manganese 0.018 %/Silicon 0.02 %/Copper 0.023 %/Chromium 0.053 %/Aluminium 0.11 %/Titanium 1.47 %/Molybdenum 4.71 %/Cobalt 12.3 %/Nickel 18.4 %/Tin (0.001) %/Tantalum (0.006) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur