missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Uhrmacherpinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl

Artikelnummer. 10094647
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch) Spitze:
0.15 mm
0.2 mm
0.3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Spitze unitSize
10094647 0.15 mm 1 Stück
10039374 0.3 mm 1 Stück
10630951 0.2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10094647 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD331R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden B Braun™ Eine Uhrmacherpinzette aus Edelstahl mit abgewinkelter Spitze als unverzichtbares Instrument in einem chirurgischen Instrumentenkasten.

  • Edelstahl
  • Gebogene Spitze
  • Uhrmacher-Stil

Spezifikation

Spitzenform Schräg
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 110 mm
Produkttyp Pinzetten, Watchmaker
Breite (metrisch) Spitze 0.15 mm
Typ Pinzetten, Watchmaker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.