Learn More
Zwiebel™ Antimagnetische Klemme zur Arbeit mit Gewichten, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11758214
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
15 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11758214 10 cm 1 Stück
11778214 15 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11758214
Marke: Zwiebel™ PBI2812E
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Klemmen eignen sich zur Handhabung von Zwiebel™ Gewichten.
  • Halteklammer aus Edelstahl
  • Die Teile, die mit dem Gewicht in Berührung kommen, sind aus geschütztem Gummi
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Material Antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 10 cm
Produkttyp Hebeklemme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Handhabung von Gewichten 1 mg bis 50 g
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 13 g