Learn More
Zwiebel™ Antimagnetische Klemme zur Arbeit mit Gewichten, aus Edelstahl
Beschreibung
- Halteklammer aus Edelstahl
- Die Teile, die mit dem Gewicht in Berührung kommen, sind aus geschütztem Gummi
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Antimagnetischer Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Produkttyp | Hebeklemme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Handhabung von Gewichten 1 mg bis 50 g |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 13 g |