missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, AISI 303, S30300, ARMI∣MBH
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Stainless Steel, AISI 303, S30300, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Oxygen/Arsenic/Niobium/Tin/Tungsten/Phosphorus/Carbon/Nitrogen/Vanadium/Cobalt/Molybdenum/Silicon/Copper/Manganese/Nickel/Chromium/Bismuth/Cadmium/Lead/Antimony/Magnesium/Selenium/Hydrogen/Tantalum/Zinc/Zirconium/Calcium/Aluminium/Titanium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0012 %/Oxygen 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Niobium 0.015 %/Tin 0.015 %/Tungsten 0.029 %/Phosphorus 0.033 %/Carbon 0.046 %/Nitrogen 0.069 %/Vanadium 0.072 %/Cobalt 0.14 %/Molybdenum 0.42 %/Silicon 0.47 %/Copper 0.61 %/Manganese 1.55 %/Nickel 8.12 %/Chromium 17.2 %/Bismuth (<0.0001) %/Cadmium (<0.0001) %/Lead (<0.0001) %/Antimony (<0.001) %/Magnesium (<0.001) %/Selenium (<0.001) %/Hydrogen (<0.002) %/Tantalum (<0.005) %/Zinc (<0.005) %/Zirconium (<0.005) %/Calcium (0.002) %/Aluminium (0.004) %/Titanium (0.004) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur