missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Vanadium |
| Menge | 50 g |
| Gewicht | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus (0.024) %∣Vanadium (0.055) %∣Aluminium (0.06) %∣Cobalt (0.065) %∣Nitrogen (0.066) %∣Copper (0.13) %∣Carbon (0.15) %∣Molybdenum (0.22) %∣Silicon (0.39) %∣Manganese (0.74) %∣Niobium (1.5) %∣Chromium (17.9) %∣Nickel (7.9) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur