Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Backblech
Artikelnummer. 11989815
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
190 x 240 x 20 mm
325 x 265 x 20 mm
400 x 300 x 20 mm
530 x 325 x 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11989815
Marke: De Buyer™ 332032
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie dieses De Buyer™ Culinary Tray aus Edelstahl mit geraden Kanten zum Backen, Präsentieren und Lagern von Lebensmitteln. Das Tablett ist robust, stabil und unverformbar und hat eine spiegelnde Oberfläche.
  • 1 mm dick
  • Spiegelähnliche Oberfläche
  • Kann mit einer Silikonmatte oder Backpapier für Kaltumformen (leichteres Entfernen aus der Form) und Kochen verwendet werden
  • Bietet Halt für Buyer Metallformen, Ringe und Rahmen
  • Beständig gegen sehr niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 325 x 265 mm
Abmessungen (L x B x H) 325 x 265 x 20 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 325 mm
Material Edelstahl
Typ Backblech
Breite (metrisch) 265 mm
Menge Je 1
Form Rechteckig
Dicke 1 mm