Learn More
VACUUBRAND™ Kugelventil aus Edelstahl
Artikelnummer. 10039440 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kugelventil VKE 16
Kugelventil VKE 25
Kugelventil VKE 40
Größe:
Durchmesser: 16 mm
Durchmesser: 25 mm
Durchmesser: 40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Größe unitSize
10039440 Kugelventil VKE 16 Durchmesser: 16 mm 1 Stück
10085401 Kugelventil VKE 40 Durchmesser: 40 mm 1 Stück
10708031 Kugelventil VKE 25 Durchmesser: 25 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10039440
Marke: VACUUBRAND™ 20675504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wir bieten für praktisch alle Anwendungen die passenden Komponenten und ermöglichen so den optimalen Einsatz aller VACUUBRAND Pumpen und Vakuum-Controller.
Typ: Kugelhahn mit KF, VKE 25 / DN 25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe Durchmesser: 16 mm
Typ Kugelventil VKE 16