Learn More
Masterflex™ Adapter für Hygieneklemmen aus Edelstahl, Stecknippel
Artikelnummer. 11739719
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 3/4 in.-Klemme x 1/4 in.-Schlauch-ID
Für 3/4 in.-Klemme x 3/8 in.-Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11739719 Für 3/4 in.-Klemme x 3/8 in.-Schlauch-ID 1 Stück
11709739 Für 3/4 in.-Klemme x 1/4 in.-Schlauch-ID 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11739719
Marke: Masterflex™ 3070060
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit Für 3/4 in.-Klemme x 3/8 in.-Schlauch-ID
Verpackungsmenge 1/Packung
Produkttyp Sanitär-Stecknippeladapter