Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Edelstahl mit Schlauch und Hahn
Artikelnummer. 10439602 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
36 cm
57 cm
91 cm
Flussrate:
220 mL/Hub
350 ml/Hub
560 ml/Hub
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Flussrate unitSize
10439602 36 cm 220 mL/Hub 1 Stück
10255141 57 cm 350 ml/Hub 1 Stück
10786192 91 cm 560 ml/Hub 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439602 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56010401
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Die Fasspumpe aus Edelstahl mit Auslassschlauch und Absperrhahn eignet sich zum Abfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Die Bürkle™ Barrel Pump aus Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe kann Strom leiten und erfüllt daher die Anforderungen für den Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten in Kombination mit dem antistatischen Zubehörset. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten eine langfristige und wartungsfreie Verwendung. Förderleistung: ca. 9 bis 22 l/min je nach Pumpenlänge. Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Pumpe an sehr unterschiedliche Anforderungen.
  • Tauchrohr Ø: 32 mm
  • Abnehmbarer Schlauch, Länge: 1,2 m
  • Kugelventil aus Edelstahl (NW, 8 mm)
  • Druckstutzen Ø: 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 220 mL/Hub
Enthält Auslaufschlauch und Hahn
Gewicht (metrisch) 2,36 kg
Gesamtlänge (metrisch) 48 cm
Zur Verwendung mit Für brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel
Tiefe (metrisch) 36 cm
Pumpenrohrlänge 36 cm
Typ Zylinderpumpe
Zertifizierung/Konformität Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
Material Edelstahl V2A, PTFE