Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Edelstahl mit Schlauch und Hahn
Artikelnummer. 10786192 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
36 cm
57 cm
91 cm
Flussrate:
220 mL/Hub
350 ml/Hub
560 ml/Hub
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Flussrate Packungsgröße
10786192 91 cm 560 ml/Hub 1 Stück
10439602 36 cm 220 mL/Hub 1 Stück
10255141 57 cm 350 ml/Hub 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786192 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56010801
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Die Fasspumpe aus Edelstahl mit Auslassschlauch und Absperrhahn eignet sich zum Abfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Die Bürkle™ Barrel Pump aus Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe kann Strom leiten und erfüllt daher die Anforderungen für den Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten in Kombination mit dem antistatischen Zubehörset. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten eine langfristige und wartungsfreie Verwendung. Förderleistung: ca. 9 bis 22 l/min je nach Pumpenlänge. Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Pumpe an sehr unterschiedliche Anforderungen.
  • Tauchrohr Ø: 32 mm
  • Abnehmbarer Schlauch, Länge: 1,2 m
  • Kugelventil aus Edelstahl (NW, 8 mm)
  • Druckstutzen Ø: 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Hand-Operated
Flussrate 560 ml/Hub
Enthält Auslaufschlauch und Hahn
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 0.50 in.
Öffnungsgröße (metrisch) 12.8 mm
Gewicht (metrisch) 3,07 kg
Gesamtlänge (metrisch) 103 cm
Tiefe (metrisch) 91 cm
Pumpenrohrlänge 91 cm
Resistenzeigenschaften Solvents
Zertifizierung/Konformität Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
Material Edelstahl V2A, PTFE
Produkttyp Zylinderpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel