Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Fasspumpe mit Auslassröhrchen
Artikelnummer. 10383321
Click to view available options
Flussrate:
220 mL/Hub
350ml pro Hub
560 mL/Hub
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10383321
Marke: Buerkle™ 56010500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bürkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Tube eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Die Bürkle™ Barrel Pump aus Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe kann Strom leiten und erfüllt daher die Anforderungen für den Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten in Kombination mit dem antistatischen Zubehörset. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten eine langfristige und wartungsfreie Verwendung. Förderleistung: ca. 9 bis 22 l/min je nach Pumpenlänge. Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Pumpe an sehr unterschiedliche Anforderungen.
  • Tauchrohr Ø: 32 mm
  • Abnehmbares Auslassröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 350 mL/Hub
Zertifizierung/Konformität Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
Flussrate 350ml pro Hub
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten und Lebensmitteln
Enthält Auslaufbogen
Material Edelstahl V2A
Gesamtlänge (metrisch) 69 cm
Typ Fasspumpe