Learn More
Miele Professional™ Zubehör für große Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
Artikelnummer. 10179951 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):700 x 900 x 300mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10179951 Abmessungen (T x B x H):700 x 900 x 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10179951 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 5818100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Geschlossener Sockel UC 30-90/70-78 zum Anheben des Geräts, 70 cm tief, 90 cm breit
Geeignet für alle Maschinen, 90 cm breit, 70 cm tief
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Base
Höhe (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 900 mm