Learn More
CELLPATH Grundform aus Edelstahl
Artikelnummer. 30226273
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226273 Grau 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226273 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. GBB151405A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl-Grundformen machen das aufwendige Nachbearbeiten von Wachs überflüssig. Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl führt zu einer Zeitersparnis und reduziert den Wachsverbrauch im Vergleich zur Verwendung ungeeigneter Formen bei der Herstellung einer großen Anzahl von Blöcken.
  • Hauptvorteile:
  • Wiederverwendbar
  • Stapelbar zur Reduzierung des Lagerplatzes
  • Eine große Auswahl an Größen verfügbar
  • Die abgerundeten Innenecken ermöglichen das einfache Entfernen des Wachsblocks.
Spezifikation
Produkttyp Ausgießform
Material Edelstahl
Farbe Grau
Länge (metrisch) 15 mm
Breite (metrisch) 15 mm
Länge (angloamerikanisch) 15 mm
Breite (angloamerikanisch) 15 mm
Tiefe (metrisch) 5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5 mm