Learn More
Buerkle™ Edelstahlkorb zur Verwendung mit Bürkle™ PowderProof
Artikelnummer. 10142512 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
84 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10142512
Marke: Buerkle™ 53022050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Flaschenkorb für Flasche 500 ml, PowderProof ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™
Typ: Flaschenkorb für Flasche 500mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Korb für Probenflaschen
Material Edelstahl (V2A)
Enthält Haltering
Zur Verwendung mit (Anwendung) PowderProof Sampler, 500 ml-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) PowderProof Sampler
Durchmesser (metrisch) 84 mm