Learn More
JP Selecta™ Drahtkörbe
Artikelnummer. 12022804
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
440 mm
Außenhöhe (metrisch):
220 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Außenhöhe (metrisch) Packungsgröße
12022804 440 mm 220 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12022804 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 1000780
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
  • Mit elektroglänzender Oberfläche
  • Passgenau Selecta Autoklaven
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 440 mm
Außenhöhe (metrisch) 220 mm
Produkttyp Korb
Eigenschaften Korb mit 4 Fächern
Material Edelstahl
Menge 1