Beschreibung
- Sie können gereinigt und wiederverwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Perlen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,1259 in. |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3,2 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahlen mit Beads |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bead Genie |
| Modell | SI-BS03. |
| Verpackungsmenge | 100/Packung |