Learn More
Scientific Industries Edelstahlbeads
Artikelnummer. 17291752 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sonde unitSize
17291752 2,4 mm 100 Stück
17201762 3,2 mm 100 Stück
17211762 5,0 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291752 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041300
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahlbeads sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und für die Verwendung mit dem Bead Genie Bead Beater bestimmt.
  • Sie können gereinigt und wiederverwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Perlen
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,0945 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 2,4 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mahlen mit Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Genie
Modell SI-BS02.
Verpackungsmenge 100/Packung