Learn More
Bochem™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Artikelnummer. 10017800
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10017800 2000 ml 1 Stück
10474441 100 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10017800
Marke: Bochem™ 8514
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bochem™ Edelstahlbecher mit Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Heizplatten und Magnetrührern
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 120 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält Bördelrand und Ausguss