Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Artikelnummer. 10257461
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10257461
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0001 058
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Konstruktion aus Edelstahl. Zur Verwendung mit Messungen und Probennahme.
  • Probengefäß
  • Edelstahl-Ausführung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Edelstahl
Typ Becher