Learn More
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl
Artikelnummer. 12777856 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12777856 2000 ml 1 Stück
12767856 1000 ml 1 Stück
12787856 3000 ml 1 Stück
12797856 5 l -
4 options
Artikelnummer. 12777856
Marke: Nickel Electro™ 11002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Edelstahlbecher mit Deckel und Griff für komplett nahtlose, fugenfreie Außenflächen.
  • Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Nahtloses und fugenfreies Gehäuse
  • Nicht magnetisch
  • Der flache Sockel gewährleistet Stabilität
  • Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt
  • Alle Oberflächen sind hochpoliert und erleichtern so die Reinigung
  • Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 120 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält Deckel, Griff
Typ Becher