Learn More
IKA™ A 11.3 Schläger ( chromcarbidbeschichtet) bis Mohshärte 9.
Marke: IKA™ 0002983000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22680kg
Beschreibung
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Schläger A 11.3 für harte Substanzen bis Mohshärte 9, chromcarbidbeschichtet (nicht im Lieferumfang)
Spezifikation
Besen | |
Zur Pulverisierung von Substanzen einer Mohs-Härte bis 9 | |
Bis zu 9 °Mols | |
Edelstahl |