Learn More
Socorex™ Gebogener Drencher aus Edelstahl
Artikelnummer. 11843203
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
51 mm
Packungsgröße:
3 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11843203 51 mm 3 Stück
11883193 25 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11843203 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 376.1251B
Verfügbar ab: 27-08-2026
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Gebogener Drencher
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum sicheren Fütterung von Tieren über Mund und Nase
Länge (metrisch) 51 mm