Learn More
Socorex™ Gebogener Drencher aus Edelstahl
Artikelnummer. 11883193
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
51 mm
Packungsgröße:
3 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11883193 25 mm 3 Stück
11843203 51 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11883193 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 376.0925B
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Gebogener Drencher
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum sicheren Fütterung von Tieren über Mund und Nase
Länge (metrisch) 25 mm