Learn More
Socorex™ Gebogene Eingabekanüle aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Einflusskanüle |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur sicheren Tierfütterung über Maul oder Nase |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Durchmesser (metrisch) Kugel | 3,0 mm |