Learn More
Socorex™ Gebogene Eingabekanüle aus Edelstahl
Artikelnummer. 10242873
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Kugel:
1,6 mm
3,0 mm
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Kugel Packungsgröße
10242873 1,6 mm 2 Stück
10062593 3,0 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242873 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 376.16102B
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Einflusskanüle
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur sicheren Tierfütterung über Maul oder Nase
Länge (metrisch) 102 mm
Durchmesser (metrisch) Kugel 1,6 mm