Learn More
Socorex™ Gebogene Eingabekanüle aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8012667
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Kugel:
1,6 mm
3,0 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Kugel unitSize
10242873 1,6 mm 2 Stück
10062593 3,0 mm 2 Stück
2 options
Artikelnummer. 10242873
Marke: Socorex™ 376.16102B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Einflusskanüle
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur sicheren Tierfütterung über Maul oder Nase
Länge (metrisch) 102 mm
Durchmesser (metrisch) Kugel 1,6 mm