Learn More
Bochem™ Selbstspannende Pinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10162221
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10162221 105 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10162221
Marke: Bochem™ 1730
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Edelstahl. BOCHEM™ Selbstspannende Edelstahl-Pinzetten mit gebogener Spitze sind nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Selbstspannende Pinzette
  • Scharfe Spitzen
Spezifikation
Spitzenform Verbogen
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Selbstschließende Pinzette
Breite (metrisch) Spitze 6 mm
Breite (metrisch) 6 mm
Typ Zange zum automatischen Spannen