Learn More
Heidolph™ BR 13 Blattrührer mit quadratischem Rührblatt
Artikelnummer. 10029420 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
450 mm
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) unitSize
10029420 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10029420 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5091300000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal zum Lösen und Homogenisieren in Gefäßen
Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der BR 13 Blattrührer mit quadratischem Rührblatt ideal zum Lösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Eigenschaften:
  • Idealer Gefäßdurchmesser: 140 mm
  • Idealer Bodenabstand: 7 mm
  • Ideale Füllhöhe: 140 mm
  • Ideales Volumen: 2200 mL
Der BR 13 Blattrührer mit quadratischem Rührblatt hat eine Gesamtlänge von 450 mm und ist aus Edelstahl gefertigt. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Abmessungen (L x B) 70 x 70 mm
Höhe (metrisch) Sägeblatt 70 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Geschwindigkeit 800 U/min
Typ Klingen-Impeller
Abmessungen (L x B x H) 450 x 70 x 70 mm
Rührbereich 800 U/min
Material Edelstahlgehäuse V4A