Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlflasche
Artikelnummer. 15829721 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Durchmesser (metrisch):
83 mm
102 mm
Höhe (metrisch):
148 mm
178 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15829721 500 ml 83 mm 148 mm 1 Stück
15819721 1.000 ml 102 mm 178 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15829721
Marke: Sampling Systems™ A836500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lagern Sie Flüssigkeiten und Pulver sicher mit diesen hochwertigen Edelstahlbehältern. Sampling Systems™ Edelstahlflaschen sind ideal für die Lagerung und den Transport von Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Mehrzweckbehälter
  • Robuste Bauweise
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
  • Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
  • Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
  • 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Verschlusstyp Tri-Ferrule
Durchmesser (metrisch) 83 mm
Höhe (metrisch) 148 mm