Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche – säurebeständig, mit Deckel und Rand
Description
- Höchste Qualität bei Edelstahl.
- Säurebeständig 316L/1.4404.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Eimer |
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Farbe | Silber |
| Material | Edelstahl (316L) |