Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche – säurebeständig, ohne Deckel, mit Randband
Artikelnummer. 30285057
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285057 10 l 1 Stück
30285045 4 l 1 Stück
30284926 5 l 1 Stück
30284881 6 l 1 Stück
30284941 8 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30285057 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 51603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 €
    186.60 € / 1 Stück
    Sparen 17.40 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)