Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Base Without Hooks Handle Skirtband or Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
Description
- Stainless steel 304 /1.4301
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 L |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |