Learn More
Amsta Rostfritt Flaschenfuß aus Edelstahl ohne Haken, Griff, Rockband oder Deckel
Artikelnummer. 30285065
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285065 1 l 1 Stück
30285007 1,5 L 10 Stück
30284924 2 l 1 Stück
30284867 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285065 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.07 €
    71.80 € / 1 Stück
    Sparen 11.27 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Silber
Material Edelstahl