Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche mit Deckel und Rand
Artikelnummer. 30284917
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284917 4 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284917 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5060341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.47 €
    147.20 € / 1 Stück
    Sparen 24.27 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 4 L
Farbe Silber
Material Edelstahl