Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche mit Deckel, ohne Rand
Artikelnummer. 30284901
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 L
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284901 1.5 L 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284901 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1262.03 €
    1087.00 € / 10 Stück
    Sparen 175.03 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 1.5 L
Farbe Silber
Material Edelstahl