Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche ohne Deckel mit Kragen
Artikelnummer. 30285027
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285027 10 l 1 Stück
30285023 4 l 1 Stück
30284952 5 l 1 Stück
30284979 6 l 1 Stück
30284891 8 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30285027 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.40 €
    146.20 € / 1 Stück
    Sparen 24.20 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl