Learn More
Memmert™ Edelstahl-Boden-Abtropfschale
Artikelnummer. 17109764 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17109764
Marke: Memmert™ HPP260ecoB29722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
15 mm stainless steel bottom drip tray
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP260eco
Durchmesser (metrisch) 15 mm