Learn More
Memmert™ Edelstahl-Boden-Abtropfschale
Artikelnummer. p-7220958 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17109764 HPP260eco 1 Stück
17109864 HPP750eco 1 Stück
17119854 HPP750eco 1 Stück
17139664 HPP110eco 1 Stück
17160045 IPP1060eco 1 Stück
17160165 IPP260eco 1 Stück
17170245 IPP750eco 1 Stück
17179624 HPP1060eco 1 Stück
17180205 IPP410eco 1 Stück
17189804 HPP410eco 1 Stück
17190075 IPP110eco 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 17109764
Marke: Memmert™ HPP260ecoB29722
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
15 mm stainless steel bottom drip tray
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP260eco
Durchmesser (metrisch) 15 mm