Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für IF160, 15 mm
Artikelnummer. 17546695 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17546695 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17546695 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IF160B04359
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IF160 Inkubator
Material Edelstahl
Typ Untere Tropfschale
Höhe (metrisch) Rand: 15 mm