Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für IN160plus, 15 mm
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IN160plus Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IN160plus Inkubator |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Untere Tropfschale |
| Höhe (metrisch) | Rand: 15 mm |