Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SM 200 Schneidmühlen
Artikelnummer. 11740755 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,5 mm
2mm
250 μm
4mm
500 μm
6mm
0,75mm
8mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11740755 250 μm 1 Stück
10231485 500 μm 1 Stück
10241485 0,75mm -
10744576 1,5 mm -
10705536 1mm 1 Stück
10641059 2mm 1 Stück
11700765 4mm 1 Stück
11720765 8mm 1 Stück
11710765 6mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 11740755
Marke: RETSCH 03.647.0312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Bodensieb, Quadratlochung 2,00mm
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 250 μm
Typ Bodensiebe
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) SM 200 Schneidmühle