Learn More
Buerkle™ Edelstahlschale, flache Form
Artikelnummer. 31759365 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
150 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 40 mm
230 x 120 x 50 mm
250 x 200 x 50 mm
400 x 200 x 50 mm
450 x 300 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
31759365 400 x 200 x 50 mm 1 Stück
31759358 150 x 100 x 40 mm 1 Stück
31759350 200 x 100 x 40 mm 1 Stück
31759371 230 x 120 x 50 mm 1 Stück
31759334 250 x 200 x 50 mm 1 Stück
31759346 450 x 300 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31759365 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42080031
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakte, hygienische Edelstahlschale aus hochwertigem 1,4301 (304) Stahl, die hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit bietet
  • Rechteckige, flache Edelstahlschale mit robuster Verarbeitung und hoher Funktionalität
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301(304) mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
  • Ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Hygiene entscheidend ist, wie Labore, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und Pharmaunternehmen
  • Low Design ermöglicht das einfache Einfügen und Entfernen von Instrumenten oder Proben und verbessert den Überblick und die Zugänglichkeit
  • Bietet trotz kompakter Abmessungen ausreichend Platz zum Lagern, Sortieren oder Transport von Utensilien
  • Eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche erfüllt hohe Hygienestandards und unterstützt sichere Arbeitsweisen
  • Robuste, langlebige und korrosionsbeständige Konstruktion
  • Niedrige, rechteckige Form, optimiert für ergonomisches Arbeiten und schnellen Zugang
  • Eine glatte Oberfläche sorgt für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene
  • Vielseitig im Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3000 mL
Abmessungen (L x B x H) 400 x 200 x 50 mm
Material Edelstahl
Typ Probenfläschchenträger
Form Niedrige Form, rechteckig