Beschreibung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Hochglanzpoliert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Material | Edelstahl (1.4301) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,64 gal. |
| Farbe | Silber |
| Beschreibung | Becher |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 10.83 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 275 mm |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10.83 in. |
| Mehr anzeigen |