Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket - Acid Proof With Lid
Artikelnummer. p-200113420
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
12 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 30284879
Marke: Amsta Rostfritt 51605101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Highest quality stainless steel bucket - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Bucket with Lid
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen No
Material Stainless Steel (316L)