Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahleimer – säurebeständig, mit Ausgießer, mit Deckel, skaliert
Product Code. p-200113423
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
Unit Size:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
30284942 10 l 10 Stück
30284919 15 l 10 Stück
30285061 20 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30284942 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 51606101
Add to basket
Add to basket
Hochwertiger Edelstahl-Eimer – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Specifications
Produkttyp Becher mit Deckel
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl (316L)